1-Ethyl-2-iodobenzene ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAE0512-5GEA
62.7
EUR
TCIAE0512-5G
1-Ethyl-2-iodobenzene ≥97.0%
1-Ethyl-2-iodobenzene
Formule:
C₈H₉I MW: 232,06 g/mol Kookpunt: 221°C |
MDL-nummer:
MFCD00040871 CAS-nummer: 18282-40-1 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |