2-Fluorophenyl isocyanate ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAI0338-5GEA
77
EUR
TCIAI0338-5G
TCIAI0338-25G
2-Fluorophenyl isocyanate ≥97.0%
2-Fluorophenyl isocyanate
Formule:
C₇H₄FNO MW: 137,11 g/mol Kookpunt: 65°C Vlampunt: 50°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00001996 CAS-nummer: 16744-98-2 EINECS: 240-804-0 UN: 2478 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |