5-Fluoro-o-cresol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAF0632-1GEA
29.7
EUR
TCIAF0632-1G
TCIAF0632-5G
5-Fluoro-o-cresol ≥98.0%
5-Fluoro-o-cresol
Formule:
C₇H₇FO MW: 126,13 g/mol Kookpunt: 66°C |
CAS-nummer:
452-85-7 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |