4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAI0339-25GEA
137
EUR
TCIAI0339-25G
TCIAI0339-5G
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98.0%
4-Fluorophenyl isocyanate
Formule:
C₇H₄FNO MW: 137,11 g/mol Kookpunt: 68°C Vlampunt: 53°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002023 CAS-nummer: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 2478 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |