2-Benzylphenol ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAB0111-500GEA 392 EUR
TCIAB0111-500G TCIAB0111-25G
2-Benzylphenol ≥97.0%
2-Benzylphenol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Kookpunt: 312°C
Smeltpunt: 22…23 °C
MDL-nummer: MFCD00002242
CAS-nummer: 28994-41-4
EINECS: 249-361-8
Merck Index: 13,01144
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/69/28932269.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C