3-Pentyn-1-ol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAP0816-5MLEA
73.7
EUR
TCIAP0816-5ML
3-Pentyn-1-ol ≥98.0%
3-Pentyn-1-ol
Formule:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Kookpunt: 154°C Vlampunt: 54°C |
MDL-nummer:
MFCD00002956 CAS-nummer: 10229-10-4 EINECS: 233-550-7 UN: 1987 ADR: 3,III |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |