o-Tolyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAT0320-5GEA
35.2
EUR
TCIAT0320-5G
TCIAT0320-25G
o-Tolyl isocyanate ≥98.0%
o-Tolyl isocyanate
Formule:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Kookpunt: 186°C Vlampunt: 92°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002009 CAS-nummer: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |