3-Methoxyphenyl isocyanate ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAI0551-25GEA
174
EUR
TCIAI0551-25G
TCIAI0551-5G
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥97.0%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Formule:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol Vlampunt: 96°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002019 CAS-nummer: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |