4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAT2403-25GEA
203
EUR
TCIAT2403-25G
TCIAT2403-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formule:
C₈H₄F₃NO MW: 187,12 g/mol Kookpunt: 59°C Smeltpunt: 58…59 °C Vlampunt: 69°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002028 CAS-nummer: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN: 2285 ADR: 6.1,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |