p-Tolyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAT0321-25GEA 62.7 EUR
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
p-Tolyl isocyanate ≥98.0%
p-Tolyl isocyanate
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kookpunt: 74°C
Vlampunt: 66°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00002029
CAS-nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/12/28994612.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %