2-Toluenethiol ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAT0288-25MLEA
173
EUR
TCIAT0288-25ML
TCIAT0288-100ML
2-Toluenethiol ≥97.0%
2-Toluenethiol
Formule:
C₇H₈S MW: 124,21 g/mol Kookpunt: 194°C Smeltpunt: 4,5 °C Vlampunt: 64°C |
MDL-nummer:
MFCD00004838 CAS-nummer: 137-06-4 EINECS: 205-276-8 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09461 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |