Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAB0498-500MLEA 33 EUR
TCIAB0498-500ML TCIAB0498-25ML
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99.0%
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Kookpunt: 162°C
Smeltpunt: -68°C
Vlampunt: 50°C
MDL-nummer: MFCD00008503
CAS-nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/55/28932455.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %