2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAP0845-25GEA 86.9 EUR
TCIAP0845-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.0%
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formule: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Kookpunt: 81°C
MDL-nummer: MFCD00004673
CAS-nummer: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/28991515.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %