2,2-Difluoroethanol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAD4128-25GEA
64.9
EUR
TCIAD4128-25G
TCIAD4128-5G
2,2-Difluoroethanol ≥98.0%
2,2-Difluoroethanol
Formule:
C₂H₄F₂O MW: 82,05 g/mol Kookpunt: 96°C Smeltpunt: –28,2 °C |
MDL-nummer:
MFCD00042248 CAS-nummer: 359-13-7 UN: 1987 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |