2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAD2436-25GEA 327 EUR
TCIAD2436-25G TCIAD2436-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0%
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Kookpunt: 78°C
MDL-nummer: MFCD00048319
CAS-nummer: 3054-92-0
UN: 1987
ADR: 3,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/62/28979362.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %