2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAF0581-5GEA
58.3
EUR
TCIAF0581-5G
TCIAF0581-1G
2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0%
2-Fluoro-5-methylpyridine
Formule:
C₆H₆FN MW: 111,12 g/mol Kookpunt: 155°C Vlampunt: 48°C |
MDL-nummer:
MFCD00041225 CAS-nummer: 2369-19-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |