Propargylalcohol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAP0536-25MLEA
26.4
EUR
TCIAP0536-25ML
TCIAP0536-500ML
TCIAP0536-100ML
Propargylalcohol ≥98.0%
Propargylalcohol
Formule:
C₃H₄O MW: 56,06 g/mol Kookpunt: 113°C Smeltpunt: -52°C Vlampunt: 33°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002912 CAS-nummer: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN: 2929 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,07993 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |