Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM1434-500GEA 203 EUR
TCIAM1434-500G TCIAM1434-25G
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0%
Methyl-3-mercaptopropionate
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Smeltpunt: –60 °C
Vlampunt: 64°C
MDL-nummer: MFCD00004895
CAS-nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/97/28975597.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %