6-Bromo-1-hexanol ≥95.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB1822-5GEA
33
EUR
TCIAB1822-5G
TCIAB1822-25G
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0%
6-Bromo-1-hexanol
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH MW: 181,07 g/mol Kookpunt: 114°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002983 CAS-nummer: 4286-55-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |