6-Methylindole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM1430-5GEA 260 EUR
TCIAM1430-5G TCIAM1430-1G
6-Methylindole ≥98.0%
6-Methylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Smeltpunt: 30…31 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
ADR: 9,
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/88/28975588.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point gt. 25.0 to 29.0 deg-C