Dipropyl disulphide ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAD0932-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0932-25ML
TCIAD0932-500ML
Dipropyl disulphide ≥98.0%
Dipropyl disulphide
Formule:
C₆H₁₄S₂ MW: 150,31 g/mol Kookpunt: 193°C Smeltpunt: –85,6 °C Vlampunt: 82°C |
MDL-nummer:
MFCD00009378 CAS-nummer: 629-19-6 EINECS: 211-079-8 ADR: 9,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |