Diethyloxalaat ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAO0078-500GEA
28.6
EUR
TCIAO0078-500G
TCIAO0078-25G
Diethyloxalaat ≥98.0%
Diethyloxalaat
Formule:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Kookpunt: 185°C Smeltpunt: -41°C Vlampunt: 76°C |
MDL-nummer:
MFCD00009119 CAS-nummer: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 UN: 2525 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03152 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |