Pentafluorothiophenol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAP0861-5GEA
47.3
EUR
TCIAP0861-5G
TCIAP0861-25G
Pentafluorothiophenol ≥98.0%
Pentafluorothiophenol
Formule:
C₆HF₅S MW: 200,13 g/mol Kookpunt: 143°C Smeltpunt: -24°C Vlampunt: 51°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00004828 CAS-nummer: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |