Trimethylfosfaat ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAP0271-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0271-25G TCIAP0271-500G
Trimethylfosfaat ≥98.0%
Trimethylfosfaat
Formule: C₃H₉O₄P
MW: 140,08 g/mol
Kookpunt: 197°C
Smeltpunt: -46°C
Vlampunt: 107°C
MDL-nummer: MFCD00008348
CAS-nummer: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/91/28990991.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %