Kobalt ≥99.8% (metals basis), nanopowder APS 25-30 nm
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
46347.14EA
488
EUR
46347.14
46347.06
Kobalt ≥99.8% (metals basis), nanopowder APS 25-30 nm
Kobalt
Formule:
Co MW: 58,93 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010935 CAS-nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |