Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
Leverancier: Merck
SUPL20304EA 174 EUR
SUPL20304
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
MDL-nummer: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6