(±)-2-Tridecanol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
TCIAT0633-25GEA 1260 EUR
TCIAT0633-25G TCIAT0633-5G
(±)-2-Tridecanol ≥98.0%
(±)-2-Tridecanol
Formule: C₁₃H₂₈O
MW: 200,36 g/mol
Kookpunt: 265°C
Smeltpunt: 23 °C
MDL-nummer: MFCD00037601
CAS-nummer: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/24/28994824.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %