(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAO0196-25MLEA
51.7
EUR
TCIAO0196-25ML
TCIAO0196-250ML
(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0%
(±)-1-Octyn-3-ol
Formule:
C₈H₁₄O MW: 126,2 g/mol Kookpunt: 83°C Smeltpunt: 0 °C Vlampunt: 63°C |
MDL-nummer:
MFCD00004588 CAS-nummer: 818-72-4 EINECS: 212-455-4 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |