L(+)-Glutamine 0.2 mol/l in aqueous solution
Leverancier: Biowest
X0550-100EA 8.4 EUR
X0550-100
L(+)-Glutamine 0.2 mol/l in aqueous solution
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008044
CAS-nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg