Ethyleendiamine, watervrij ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAE0077-500MLEA 38.5 EUR
TCIAE0077-500ML TCIAE0077-25ML
Ethyleendiamine, watervrij ≥98.0%
Ethyleendiamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kookpunt: 116°C
Smeltpunt: 8,5 °C
Vlampunt: 34°C
MDL-nummer: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/77/28967677.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %