Incubatoren, IN/INplus (natuurlijke convectie)
Leverancier: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 1986 EUR
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Incubatoren, IN/INplus (natuurlijke convectie)
Incubatoren Standaard incubatoren
De serie heeft modellen voor natuurlijke en geforceerde convectie met een temperatuurbereik tot 80 °C. Er is een keus uit twee verschillende schermen, SingleDISPLAY of TwinDISPLAY, afhankelijk van de toepassing.
  • SingleDISPLAY-modellen, ideaal voor standaardtoepassingen:
  • ControlCOCKPIT-parameters: temperatuur (in graden Celsius of Fahrenheit), ventilatorsnelheid, positie uitlaatluchtflap, programmatijd, tijdzones en winter-/zomertijd
  • Eén PT100-temperatuursensor in een 4-draads circuit en Ethernet-interface voor het exporteren van het protocollogboek
  • Dubbele oververhittingsbeveiliging inclusief visueel alarm: elektronische temperatuurbewaking met vrij instelbare bewakingstemperatuur en mechanische temperatuurbegrenzer TB klasse 1 volgens DIN 12880 die de verwarming uitschakelt als de maximaal toegestane temperatuur met circa 10 °C wordt overschreden
Alle modellen hebben een roestvrijstalen binnenkamer en behuizing voor een lange levensduur en eenvoudige reiniging. Deze incubatoren hebben een geïntegreerde datalogger en digitale timer die instelbaar is van 1 minuut tot 99 dagen en 23 uur. Alle modellen met TwinDISPLAY-functie hebben de intuïtieve bediening en registratiesoftware AtmoCONTROL, die gebruikmaakt van symbolen voor slepen en neerzetten om waarden in te voeren. De software maakt onlinebewaking van maximaal 32 aangesloten apparaten mogelijk en kan een automatisch alarmbericht naar een of meerdere e-mailadressen verzenden. INplus-eenheden hebben een sterilisatiecyclus van 4 uur bij 160 °C. Complexe toerentaldoseringsprocessen kunnen snel en eenvoudig worden geprogrammeerd voor TwinDISPLAY-modellen. De SetpointWAIT-functie zorgt ervoor dat de procestijd pas wordt gestart zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Deze functie kan ook worden gebruikt met extra, vrij positioneerbare PT100-sensoren, zodat de procestijd wordt gestart wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt bij alle meetpunten.
TwinDISPLAY-modellen, ideaal voor processen met complexe stijgingsgradaties:
Intuïtieve, gebruikersvriendelijke ovens met 2 TFT-displays. ControlCOCKPIT met USB-poort. ControlCOCKPIT-parameters zoals hierboven
Twee PT100-sensoren in een 4-draads circuit voor wederzijdse bewaking, voor overname van functies in geval van storing
Met de HeatBALANCE-functie is een toepassingsspecifieke aanpassing van verwarmingsvermogensdistributie (balans) tussen het bovenste en onderste verwarmingsgebied mogelijk
Vastgelegde protocolgegevens worden weergegeven op de ControlCOCKPIT (max. 10000 waarden komen overeen met ca. 1 week)
Ethernet-interface voor uitlezing van het protocollogboek, het uploaden en implementeren van programma's en voor online registratie
Meervoudige oververhittingsbeveiliging met akoestisch en visueel alarm: elektronische temperatuurbewaking TWW/TWB instelbaar op display (onafhankelijk instelbaar temperatuurbeveiligingsapparaat klasse 3.1 voor bescherming van de monsters en de incubator) en mechanische temperatuurbegrenzer TB (beschermingsklasse 1) vlgs. DIN 12880. AutoSAFETY past zich automatisch aan de ingestelde waarde aan binnen een vrij instelbaar tolerantiebereik. Instellen van afzonderlijke minimum-/maximumwaarden voor over-/ondertemperatuur
De Im incubatoren, die over dezelfde specificaties beschikken als de standaard modellen, zijn geklasseerd als Klasse 1 medisch apparaat in overeenstemming met EU richtlijn 93/42/EEC.
INm of INmplus incubatoren met natuurlijke convectie kunnen gebruikt worden voor volgende toepassingen: Microbiologische tests, kiemgetalbepaling, incubatie van celculturen, opwarmen van niet-steriele kledij of dekens en het vermengen van spoel- en infusieoplossingen.
Informatie over toebehoren: Ga voor details over het aanbod van deze legplaten en roosters naar vwr.com of neem contact op met het plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Bestelinformatie: Geleverd zonder legplaten, bestel vereiste legplaten, roestvrijstalen roosters of bakken afzonderlijk. Een reeks accessoires en in de fabriek aangebrachte opties zoals toegangsopeningen, aansluitingen in de binnenkant, verlichting en binnendeur zijn op aanvraag leverbaar. Neem voor meer informatie contact op met Avantor voordat u bestelt, aangezien dit niet naderhand kan worden aangebracht.
Opgelet: * T = kamertemperatuur