1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAC1335-25MLEA 26.4 EUR
TCIAC1335-25ML TCIAC1335-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0%
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Kookpunt: 173°C
Smeltpunt: –12,6 °C
Vlampunt: 67°C
MDL-nummer: MFCD00035688
CAS-nummer: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
ADR: 6.1,I
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/77/28938577.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %