Calcium sulphate, Drierite™ 6 mm (4 mesh) for drying
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
43056.XAEA
113
EUR
43056.XA
43056.TD
Calcium sulphate, Drierite™ 6 mm (4 mesh) for drying
Calcium sulphate
Formule:
CaO₄S MW: 136,14 g/mol Smeltpunt: 1350 °C Dichtheid: 2,964 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010912 CAS-nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |