Calcium sulphate, Drierite™ 6 mesh for drying
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
43057.TDEA 38.7 EUR
43057.TD 43057.P2 43057.XA
Calcium sulphate, Drierite™ 6 mesh for drying
Calcium sulphate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smeltpunt: 1350 °C
Dichtheid: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010912
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711