Calcium sulphate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
89750.XAEA 124 EUR
89750.XA 89750.TD
Calcium sulphate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying
Calcium sulphate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smeltpunt: 1350 °C
Dichtheid: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010912
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711