12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥95.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAC0858-1MLEA
39.6
EUR
TCIAC0858-1ML
TCIAC0858-5ML
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥95.0%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formule:
C₈H₁₆O₄ MW: 176,21 g/mol Kookpunt: 70°C Smeltpunt: 16 °C |
MDL-nummer:
MFCD00005103 CAS-nummer: 294-93-9 EINECS: 206-036-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |