3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAT0905-100GEA
53.9
EUR
TCIAT0905-100G
TCIAT0905-25G
TCIAT0905-500G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule:
C₃H₈O₂S MW: 108,16 g/mol Kookpunt: 139°C Vlampunt: 113°C |
MDL-nummer:
MFCD00004879 CAS-nummer: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09471 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |