Calcium sulphate, Drierite™ 6 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
43064.TDEA
57.7
EUR
43064.TD
43064.XA
Calcium sulphate, Drierite™ 6 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcium sulphate
Formule:
CaO₄S MW: 136,14 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010912 CAS-nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III |