Calcium sulphate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
279774HEA 99.7 EUR
279774H 23025.
Calcium sulphate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcium sulphate
Formule: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010912
CAS-nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III