Droogovens, grote capaciteit, Heratherm™ General Protocol- en Advanced Protocol-serie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
466-0380EA 7540 EUR
466-0380 466-0381 466-0382 466-0377 466-0378 466-0379 466-0341 466-0342
Droogovens, grote capaciteit, Heratherm™ General Protocol- en Advanced Protocol-serie
Ovens Standaard ovens
Heratherm™ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display and simple to use touch button operation which is controlled by a microprocessor and automatic over-temperature alarm system to protect samples. All units are available in convenient 230 V version - no special connection required.
Ovens voor algemene protocollen: De ovens voor algemene protocollen zorgen voor zachte verwarming via natuurlijke convectie, ideaal voor routinematige droog- en verwarmingstoepassingen met hoge capaciteit. De units hebben corrosiebestendige roestvrijstalen (1.4016) binnenkamers, een intuïtieve gebruikersinterface, gemakkelijk af te lezen display en vergrendelbare wielen voor eenvoudige installatie, stabiliteit en mobiliteit in het laboratorium. Er is keuze uit 2 formaten, 400 of 750 liter, de grotere unit is ook verkrijgbaar in 400 V voor hoge temperaturen en de snelste opwarm- en hersteltijden.
Laag totaal energieverbruik: tot 25% energiebesparing in vergelijking met conventionele ovens
Delicate monsters worden beschermd, terwijl bij 150 °C toch een uniformiteit van ±3,0 °K en een temperatuurstabiliteit van 0,5 °K wordt geboden
Deuren kunnen meer dan 180° worden geopend voor goede toegankelijkheid. De apparaten hebben legplaten die eenvoudig uit te nemen en te reinigen zijn
Timerfunctie voor programmering van in- of uitschakeltijden voor extra energiebesparing
Advanced Protocol-ovens: Heratherm™ Advanced Protocol-ovens bieden mechanische convectie via een ventilator met 2 snelheden voor sneller drogen en een betere temperatuurstabiliteit en -uniformiteit. De apparaten zijn uitgerust met binnenkamers van robuust roestvrij staal (1.4301 ) en een toegangspoort voor externe sensoren om de gegevens onafhankelijk te bewaken, of voor andere apparaten bij specifieke testopstellingen. Een uitgebreide reeks extra functies biedt optimale flexibiliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Er zijn 2 maten beschikbaar: 400 of 750 liter. Het grote model is ook leverbaar in een 400V-uitvoering voor hoge temperaturen tot 300 °C en snel opwarmen.
Bestelinformatie: Voor meer details omtrent het gamma legplaten, gelieve onze site te raadplegen of contact op te nemen met Avantor customer service.
Leveringsinformatie: Geleverd met 2 legplaten, extra legplaten zijn leverbaar als optionele accessoires.